EDTA Dinatriumsalz solution_standardised 0.1 M (0.200 N) aqueous solution

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

39783.K2
39783.K2EA 52.5 EUR
39783.K2
EDTA Dinatriumsalz solution_standardised 0.1 M (0.200 N) aqueous solution
EDTA Dinatriumsalz

CAS No.: 139-33-3 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 336.22 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070672

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR