Schwefelkohlenstoff ≥99,9% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39785.AY
39785.AYEA 204 EUR
39785.AY
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% ACS
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Siedepunkt: 46 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,263
Flammpunkt: –30 °C (–22 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 14,1811