3,4-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
399511000
399511000.EA 152 EUR
399511000.
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formel: C₆H₃BrF₂Mg
Molecular Weight: 217.296 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.965 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672004
CAS-Nummer: 90897-92-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M