Natriumhydroxid 20%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion eisenarm

Lieferant: Merck
Gefahr

4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 EUR
4.80005.9916 4.80005.9200
Natriumhydroxid 20%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion eisenarm
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR