, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80448.9185
4.80448.2500
4.80448.9030
4.80448.9185EA
0
EUR
4.80448.9185
4.80448.2500
4.80448.9030
, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Dichte:
0,786 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: 2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
EINECS:
200-929-3 UN: 1648 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (trifluoroacetic acid) | 0.095 - 0.105 % (v/v) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...