Methanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80508.9030
4.80508.9030EA
0
EUR
4.80508.9030
Methanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Methanol (15 - < 30%)
Formel:
CH₄O/H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 UN: 1987 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Density | 0.95 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 35 °C |
Storage class | 3 Flammable liquids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |
R Phrase | R 10-23/24/25-39/23/24/25 |
S Phrase | S 36/37-45 |