Trifluoressigsäure 0,05% (v/v) in Acetonitril, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80672.2500
4.80672.2500EA 364 EUR
4.80672.2500
Trifluoressigsäure 0,05% (v/v) in Acetonitril, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM