Schwefelsäure 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 87.7 EUR
4.80704.1000 4.80704.9950
Schwefelsäure 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR