Citronensäure 50%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
4.80855.1000EA 91.8 EUR
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
Citronensäure 50%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR