Ammoniaklösung 10%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
4.80905.9200
4.80905.9200EA 0 EUR
4.80905.9200
Ammoniaklösung 10%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III