E/E 20% (w/w), Emprove® Expert zum Reinigen von biochromatographischen Harzen, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl alcohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter
4.80910.9180
4.80910.9010
4.80910.1000
4.80910.9950
4.80910.6180
4.80910.1000_T
4.80910.6180_T
4.80910.9010_T
4.80910.9180_T
4.80910.9180EA
0
EUR
4.80910.9180
4.80910.9010
4.80910.1000
4.80910.9950
4.80910.6180
MERP4.80910.1000_T
MERP4.80910.6180_T
MERP4.80910.9010_T
MERP4.80910.9180_T
E/E 20% (w/w), Emprove® Expert zum Reinigen von biochromatographischen Harzen, SAFC®
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Molecular Weight: 46.07 g/mol Siedepunkt: 78,3 Schmelzpunkt: -117 Flammpunkt: 12 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 III Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Ethanol) | 19.5 - 20.5 % (w/w) |
Total aerobic microbial count (TAMC) | ≤ 10 CFU/ml |
Total combined yeasts/moulds count (TYMC) | ≤ 10 CFU/ml |
Bacterial endotoxins | ≤ 2.5 I.U./ml |
Evaporation residue | ≤ 10 mg/l |
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*). | |
Manufactured with Ethanol absolute (acc. to Ph Eur, BP, JP, USP) & purified water (acc. to Ph Eur). |