γ-Butyrolacton
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Butyrolacton, GBL, 4-Hydroxybuttersäurelacton, Butan-4-olid
4.97501.0100
4.97501.0100EA
0
EUR
4.97501.0100
γ-Butyrolacton
γ-Butyrolacton
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 204,6 °C (1013 hPa) Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005386 CAS-Nummer: 96-48-0 EINECS: 202-509-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms | 4-Hydroxybutyric acid lactone |
Storage | Store below +30 °C |
Explosion Limit | 2,7 - 15,6% (V) |
Ignition Temperature | 455 °C |
pH value | 4 - 5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Solubility |
|
Vapor Pressure | 0,4 hPa (20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...