Triethylphosphat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40001.14
40001.22
40001.36
40001.14EA
33.5
EUR
40001.14
40001.22
40001.36
Triethylphosphat ≥99%
Triethylphosphat
Purity: 99+%
CAS No.: 78-40-0
Molecular Formula: (C2H5O)3P(O)
Formula Weight: 182.16
Flash Point: 115°(240°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.4050
Odour: Mild
Boiling Point: 215°
Merck Reference: 14,9674
MDL No.: MFCD00009077
Formel:
C₆H₁₅O₄P Siedepunkt: 215 °C Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 1,072 Flammpunkt: 115 °C (240 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009077 CAS-Nummer: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 14,9674 |