Hydroxyharnstoff, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

Synonyme: Hydroxycarbamid, Aminoameisensäurehydroxyamid

400046-5
400046-5EA 127 EUR
400046-5
Hydroxyharnstoff, Millipore®
Hydroxyharnstoff
Formel: CH₄N₂O₂
Molecular Weight: 76.05 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR