Bor ≥98% (Metall-Basis), kristallines Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40036.09
40036.18
40036.09EA
132
EUR
40036.09
40036.18
Bor ≥98% (Metall-Basis), kristallines Pulver -325 mesh
Boron
Purity: 98%
CAS No.: 7440-42-8
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00134034
Formel:
B Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134034 CAS-Nummer: 7440-42-8 EINECS: 231-151-2 UN: 3178 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01333 |