Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: Biotium
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
40042
40042.EA 113 EUR
40042.
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6