Thiazolorange 10 mM in DMSO
Lieferant: Biotium
40077
40077.EA 159 EUR
40077.
Thiazolorange 10 mM in DMSO
Thiazole orange
Thiazolorange (TO) wird häufig in der Retikulozytenanalyse verwendet, um Rest-RNA von Blutzellen, DNA in Agarosegelen und in der Kapillarelektrophorese zu färben. Thiazolorange färbt den Hefezellkern und kann auch Bakterien und Säugetierzellen färben.
  • λEx/λEm (mit DNA) = 512/533 nm
  • Lieferung bei 10 mM in DMSO
  • Lichtgeschützt bei 4°C lagern
In lebender Hefe zeigt TO sowohl die Kernkonzentration als auch das zytoplasmatische Signal an; Nach der Fixierung wird die Färbung vollständig zytoplasmatisch. In lebenden Säugetierzellen färbt Thiazolorange zunächst Mitochondrien und verteilt sich dann im Zellkern und Zytoplasma. Thiazolorange kann auch lebende Bakterien (grampositiv und gramnegativ) färben.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel: C₂₆H₂₄N₂O₃S₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00192499
CAS-Nummer: 107091-89-4