Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,0%, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
4008-01EA
127.07
EUR
4008-01
4008-05
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,0%, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Kaliumdihydrogenphosphat
Crystals. For LC and molecular biology. Lot analysis on label.
Formel:
KH₂PO₄ Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (KH₂PO₄) | ≥99.0 % |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.1 - 4.5 |
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate | ≤0.01 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤0.2 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤3.000 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...