Erbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

40092.06 40092.09 40092.18
40092.06EA 53.1 EUR
40092.06 40092.09 40092.18
Erbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Erbium(III)sulfat Octahydrat

Purity: 99.9% CAS No.: 10031-52-4 Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 766.82 (622.70anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.205 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00149696

Formel: Er₂O₁₂S₃·8H₂O
Molecular Weight: 766.82 g/mol (622.70 anhy)
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 3.205
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149696
CAS-Nummer: 10031-52-4
EINECS: 236-779-0

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR