Hypoxanthin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 1H-Purin-6-on, 6-Purinon, Purin-6(1H)-on, 6-Hydroxypurin
4010CBC-25GM
4010CBC-25GMEA 120 EUR
4010CBC-25GM
Hypoxanthin, Millipore®
Hypoxanthin
Formel: C₅H₄N₄O
Molecular Weight: 136,11 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
MDL: MFCD00005725
CAS-Nummer: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895