Zirkonium(IV)oxid 18% in Wasser stabilisiert, kolloidale Dispersion

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Yttrium(III)oxid 1,3%

40123.36 40123.A4
40123.36EA 106 EUR
40123.36 40123.A4
Zirkonium(IV)oxid 18% in Wasser stabilisiert, kolloidale Dispersion
Zirkonium(IV)oxid

stabilized with 1.3% yttrium oxide


CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310


Applications: In ceramic industry

Formel: O₂Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR