Zirkonium(IV)oxid 18% in Wasser stabilisiert, kolloidale Dispersion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Yttrium(III)oxid 1,3%
40123.36
40123.A4
40123.36EA
106
EUR
40123.36
40123.A4
Zirkonium(IV)oxid 18% in Wasser stabilisiert, kolloidale Dispersion
Zirkonium(IV)oxid
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2/Y2O3
Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid
MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Formel:
O₂Zr Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...