N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

40174.06 40174.14 40174.22
40174.06EA 48.8 EUR
40174.06 40174.14 40174.22
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan

CAS No.: 25561-30-2 Molecular Formula: C8H18F3NOSi2 Formula Weight: 257.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3607620 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008269

Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257.4 g/mol
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR