Germanium(IV)bromid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
40219.09
40219.09EA
499
EUR
40219.09
Germanium(IV)bromid ≥99,999% (Metall-Basis)
Germanium(IV)bromid
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-92-5
Molecular Formula: GeBr4
Formula Weight: 392.23
Physical Form: Low melting solid/Liquid, Ampouled under argon
Density: 3.13
Appearance: White to gray
Odour: Acidic
Melting Point: 26°
Boiling Point: 187°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016115
Formel:
Br₄Ge Siedepunkt: 187 °C Schmelzpunkt: 26 °C Dichte: 3,13 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016115 CAS-Nummer: 13450-92-5 EINECS: 236-612-1 UN: 3260 ADR: 8,II |