Salzsäure 32%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
40233-2.5L
40233-2.5LEA 138.91 EUR
40233-2.5L
Salzsäure 32%
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II