Aluminiumoxid, Einkristalle
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40261.KG
40261.KJ
40261.KGEA
62.7
EUR
40261.KG
40261.KJ
Aluminiumoxid, Einkristalle
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...