Magnesiumoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 111 orientation

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40273.KT 40273.KU
40273.KTEA 127 EUR
40273.KT 40273.KU
Magnesiumoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 111 orientation
Magnesiumoxid

Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109

Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR