Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
40292.DHEA 206 EUR
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lanthanum

Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.20g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Gray to silver UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066

Formel: La
Siedepunkt: 3464 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 920 °C
Dichte: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR