Praseodym(III)trifluormethansulfonat 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40310.09
40310.09EA 104 EUR
40310.09
Praseodym(III)trifluormethansulfonat 98
Praseodym(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 52093-27-3 Molecular Formula: Pr(OSO2CF3)3 Formula Weight: 588.11 Physical Form: Powder
Formel: C₃F₉O₉PrS₃
Molecular Weight: 588.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192417
CAS-Nummer: 52093-27-3