Terbium(III)trifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40312.04 40312.09
40312.04EA 88.3 EUR
40312.04 40312.09
Terbium(III)trifluormethansulfonat ≥98%
Terbium(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 148980-31-8 Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3 Formula Weight: 606.12 Physical Form: Powder
Formel: C₃F₉O₉S₃Tb
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192461
CAS-Nummer: 148980-31-8