Yttrium(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40315.04 40315.09
40315.04EA 35.6 EUR
40315.04 40315.09
Yttrium(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Yttrium(III)trifluormethansulfonat Hydrat
CAS No.: 34629-25-9 Molecular Formula: Y(OSO2CF3)3.xH2O Formula Weight: 536.10(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00209623
Formel: C₃F₉O₉S₃Y·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209623
CAS-Nummer: 34629-25-9