Ruthenium(IV)oxid ≥99,95% (Metall-Basis) Ru typ. 74%, Premion®, elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40336.02
40336.04
40336.09
40336.02EA
0
EUR
40336.02
40336.04
40336.09
Ruthenium(IV)oxid ≥99,95% (Metall-Basis) Ru typ. 74%, Premion®, elektronische Qualität
Ruthenium(IV)oxid
Purity: 99.95%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Physical Form: Sub-micron Powder, Surface Area 45-65m2/g
Density: 6.97
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Semiconductor industry for the manufacture of resistor pastes
Formel:
O₂Ru Schmelzpunkt: 1200 °C (Subl.) Dichte: 6,97 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011210 CAS-Nummer: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |