Dithalliumsulfat ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thallium(I)sulfat
40342.18
40342.09
40342.30
40342.A1
40342.18EA
468
EUR
40342.18
40342.09
40342.30
40342.A1
Dithalliumsulfat ≥99,5% (Metall-Basis)
Dithalliumsulfat
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7446-18-6
Molecular Formula: Tl2SO4
Formula Weight: 504.80
Physical Form: Crystalline
Density: 6.77
Melting Point: 632°
Boiling Point: dec.
Solubility: Solubility in water increases with temperature
Merck Reference: 14,9269
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011278
Formel:
O₄STl₂ Molecular Weight: 504.83 g/mol Siedepunkt: Zersetzung Schmelzpunkt: 632 Dichte: 6.77 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011278 CAS-Nummer: 7446-18-6 EINECS: 231-201-3 UN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9269 |