Kieselgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
403598-500G
403598-500GEA 466 EUR
403598-500G
Kieselgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9734803eb9ad6660974e3a900c9b4b2be516714&vid=85fd9324ea90fab0fed88ee16ec8fb766d6eca03&prid=web&clid=SAPDAM