Strontiumchlorid Hexahydrat 99,0-103,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS magnesiumarm, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
4036-01EA
313.16
EUR
4036-01
Strontiumchlorid Hexahydrat 99,0-103,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS magnesiumarm, J.T.Baker®
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel:
SrCl₂·6H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 61 °C Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149865 CAS-Nummer: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 13,08920 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 103.0 % |
ACS - Assay (SrCl₂·6H₂O) | 99.0 - 103.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 7.0 |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Barium (Ba) | ≤0.05 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Magnesium (Mg) | ≤2.000 ppm |