EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
4040-00EA
86.49
EUR
4040-00
4040-01
4040-04
4040-06
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Divalent cation chelating agent
- Lot analysis on label
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Schmelzpunkt: 255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 101.0% |
Assay (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O) | 99.0 - 101.0 % |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.0 - 6.0 |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Nitrilotriacetic Acid (by polarography) | ≤0.1 % |