ICP-MS-Tuning-Standardlösung für 6020 CLP-M, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40482.AE
40482.AEEA
158
EUR
40482.AE
ICP-MS-Tuning-Standardlösung für 6020 CLP-M, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00240453