3,4-Dimethylhexan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
40512-1ML-F
40512-1ML-FEA 43.1 EUR
40512-1ML-F
3,4-Dimethylhexan, Supelco®
3,4-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039927
CAS-Nummer: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
UN: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9458a814164d4be4fa6c8851d75888b78fe919f&vid=24a32ecbcbb199e7b3a8e908cc46d663f2dba68a&prid=web&clid=SAPDAM