Bis(cyclopentadienyl)wolframdichlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
40521.MD
40521.MDEA 92.5 EUR
40521.MD
Bis(cyclopentadienyl)wolframdichlorid ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)wolframdichlorid
Purity: 99% CAS No.: 12184-26-8 Molecular Formula: C10H10Cl2W Formula Weight: 384.95 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00269852
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂W
Molecular Weight: 384,93 g/mol
Schmelzpunkt: >350 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269852
CAS-Nummer: 12184-26-8
UN: 3261
ADR: 8,III