Indometacin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
405268-10
405268-10EA 163 EUR
405268-10
Indometacin, Millipore®
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
Molecular Weight: 357.80 g/mol
MDL: MFCD00057095
CAS-Nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1 I