Phenol ≥99% enthält keine Konservierungsstoffe, weiße verschmolzene Kristalle, ultrareines Bioreagenz zur Extraktion von Nucleinsäure, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure

Unter Stickstoff abgepackt

4056-00EA 0 EUR
4056-00 4056-01
Phenol ≥99% enthält keine Konservierungsstoffe, weiße verschmolzene Kristalle, ultrareines Bioreagenz zur Extraktion von Nucleinsäure, J.T.Baker®
Phenol

Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.

Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
Assay (C₆H₅OH) ≥ 99 %
Melting Point 39 - 41 °C
Appearance Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
pH (saturated) 4.5 - 6.0
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.4 %
Packaged under Nitrogen.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR