o-Kresol 99%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

405731000 405738000
405731000.EA 20.1 EUR
405731000. 405738000.
o-Kresol 99%, AcroSeal®
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 191 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR