Dysprosium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dysprosium(III) perchlorate
40574.NA
40574.NAEA 56.4 EUR
40574.NA
Dysprosium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Dysprosium(III)perchlorat Hexahydrat
CAS No.: 14692-17-2 Molecular Formula: Dy(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 568.94 (460.85anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150227
Formel: Cl₃DyO₁₂·6H₂O
Molecular Weight: 568,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150227
CAS-Nummer: 14692-17-2
EINECS: 237-838-3
UN: 3211
ADR: 5.1,II