Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 421 EUR
40586.FF 40586.FI
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Gold

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436

Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR