Yttrium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Plätzchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
40648.22
40648.22EA 594 EUR
40648.22
Yttrium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Plätzchen
Yttrium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: approx. 10mm dia x 5mm thick Density: 5.01 Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Sintered pellets suitable for vacuum deposition
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225.81 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2410
Dichte: 5.01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107