N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride 94%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
N-((2-Chloro-3-((phenylimino)methyl)cyclohex-2-en-1-ylidene)methyl)aniline hydrochloride
407232-5G
407232-5GEA
390
EUR
407232-5G
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride 94%, Sigma-Aldrich®
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride,94%
Formel:
C₂H₁₉ClN₂ Molecular Weight: 359,29 g/mol Schmelzpunkt: 224 °C (Zers., Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191759 CAS-Nummer: 63857-00-1 |