Blei(II)oxid 99,999 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleimonoxid
40753.14 40753.22 40753.36
40753.14EA 86.9 EUR
40753.14 40753.22 40753.36
Blei(II)oxid 99,999 Metals basis, Puratronic®
Blei(II)oxid
Purity: 99.999% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formel: PbO
Molecular Weight: 223.2 g/mol
Siedepunkt: 1470
Schmelzpunkt: 886 °C
Dichte: 9.53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5413