Calbiochem® Human recombinant interleukin-1 beta
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
407615-5
407615-5EA 679 EUR
407615-5
Calbiochem® Human recombinant interleukin-1 beta
Proteine und Peptide
Rekombinantes, humanes Interleukin-1ß, exprimiert in E. coli. Wichtigste Form des Interleukin-1, welches von Monozyten und Makrophagen sekretiert wird. Induziert die Stickstoffmonoxid-Synthase in Pankreas- und glatten Muskelzellen und unterdrückt die Apoptose in Ovarialfollikeln von Ratten. Beteiligt an Entzündungs- und Immunreaktionen und fördert die Wundheilung.