Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40765.KM 40765.KN
40765.KMEA 239 EUR
40765.KM 40765.KN
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR