Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40795.TB 40795.TC 40795.TD
40795.TBEA 188 EUR
40795.TB 40795.TC 40795.TD
Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560